Merck
698180
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)silyl vinyl ether
Synonim(y):
Tris(trimethylsilyl)silyloxyethylene, Vinyloxytris(trimethylsilyl)silane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H30OSi4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
51-61 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)[Si](OC=C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C11H30OSi4/c1-11-12-16(13(2,3)4,14(5,6)7)15(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
Klucz InChI
WPZQENSANSNYSI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Super Silyl Protecting Groups
Used for:
  • Diastereoselective [2+2] cyclizations
  • Cross-Aldol cascade reaction
  • Diastereoselective sequential reactions for generating polyols
  • Accessing distinct diastereomers and 4-component reactions
  • Supersilyl-directed aldol reactions
  • Strong electron-donating effect of the supersilyl group operates only in the α-position and not in the β-position
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
77.8 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges