Merck
698024
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenylboronic acid MIDA ester
97%
Synonim(y):
3-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11BN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
256-260 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C12H11BN2O4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-4-2-3-9(5-10)6-14/h2-5H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
RMNLMKOJDVKOHO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)