Merck
697826
Sigma-Aldrich
(R,R)-o-Tolyl-DIPAMP
95%
Synonim(y):
(R,R)-1,2-Bis[(o-tolyl)(phenylphosphino)]ethane, (R,R)-1,2-Ethanediylbis[(2-methylphenyl)phenylphosphine]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H28P2
Masa cząsteczkowa:
426.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]22/D −50.0, c = 1 in chloroform
mp
87-91 °C
ciąg SMILES
Cc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3C)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23-13-9-11-19-27(23)29(25-15-5-3-6-16-25)21-22-30(26-17-7-4-8-18-26)28-20-12-10-14-24(28)2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t29-,30-/m1/s1
Klucz InChI
RCMMGTSPHFJVET-LOYHVIPDSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3