Merck
691615
Sigma-Aldrich
(+)-Vinylboronic acid pinanediol ester
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19BO2
Masa cząsteczkowa:
206.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +30.0°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479
gęstość
1.002 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)[C@H]2C[C@@H]3OB(O[C@]3(C)[C@@H]1C2)C=C
InChI
1S/C12H19BO2/c1-5-13-14-10-7-8-6-9(11(8,2)3)12(10,4)15-13/h5,8-10H,1,6-7H2,2-4H3/t8-,9-,10+,12-/m1/s1
Klucz InChI
POAOFRAFKLHZGL-MWGHHZFTSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3