Merck
689920
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triethyl-1,3,5-benzenetrimethanamine trihydrochloride
98%
Synonim(y):
1,3,5-Tris(aminomethyl)-2,4,6-triethylbenzene trihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H27N3 · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.78
Beilstein:
7728846
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.5% (HPLC)
98%
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤10.0% water
ciąg SMILES
Cl.Cl.Cl.CCc1c(CN)c(CC)c(CN)c(CC)c1CN
InChI
1S/C15H27N3.3ClH/c1-4-10-13(7-16)11(5-2)15(9-18)12(6-3)14(10)8-17;;;/h4-9,16-18H2,1-3H3;3*1H
Klucz InChI
ANVPKDSNTWAVCX-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3