Merck
689742
Sigma-Aldrich
2-Iodo-4-nitrophenol
≥98.0%, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-iodonitrobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4INO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.01
Beilstein:
2519781
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
≥98.0%
Postać
powder
mp
89-94 °C
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4INO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
Klucz InChI
BKQFOYCEUMVWOW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3