Merck
685763
Sigma-Aldrich
2,3-Diamino-5-bromopyrazine
97%
Synonim(y):
5-Bromopyrazine-2,3-diamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5BrN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
212-216 °C (dec.)
ciąg SMILES
Nc1ncc(Br)nc1N
InChI
1S/C4H5BrN4/c5-2-1-8-3(6)4(7)9-2/h1H,(H2,6,8)(H2,7,9)
Klucz InChI
CPYAUFLEMLTQAA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves