Merck
684813
Sigma-Aldrich
3-Bromothiobenzamide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
118-122 °C
ciąg SMILES
NC(=S)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNS/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
Klucz InChI
YCFFEUUASMKLDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves