Merck
683477
Sigma-Aldrich
2-Acetylbenzothiophene
97%
Synonim(y):
1-Benzo[b]thiophen-2-yl-ethanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
86-90 °C
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
Klucz InChI
SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Starter in benzothiophene chemistry.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heterocycles, 45, 1363-1363 (1997)