Merck
683264
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2(3H)-benzoxazolone
96%
Synonim(y):
5-Fluorobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
mp
173-177 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4FNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
Klucz InChI
KXMRAGBOYTUYGL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)