Merck
682020
Sigma-Aldrich
2-Benzylimidazo[1,5-a]quinolinium hexafluorophosphate
97%
Synonim(y):
2-(Phenylmethyl)-imidazo[1,5-a]quinolinium hexafluorophosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15N2F6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.29
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
mp
148-150 °C
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C(c1ccccc1)[n+]2cc3ccc4ccccc4n3c2
InChI
1S/C18H15N2.F6P/c1-2-6-15(7-3-1)12-19-13-17-11-10-16-8-4-5-9-18(16)20(17)14-19;1-7(2,3,4,5)6/h1-11,13-14H,12H2;/q+1;-1
Klucz InChI
VOHJHJRDNQUECO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for stable N-heterocyclic carbenes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)