Merck
680664
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-formyl-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8BBrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
200-211 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C8H8BBrO4/c1-14-8-6(9(12)13)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-4,12-13H,1H3
Klucz InChI
UUPRSFVSYMWVRC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)