Merck
677876
Sigma-Aldrich
Trichloro(pyridine)gold(III)
97%
Synonim(y):
(Pyridine)gold trichloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5AuCl3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
39151701
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
mp
232-240 °C
ciąg SMILES
Cl[Au](Cl)Cl.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.Au.3ClH/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;;3*1H/q;+3;;;/p-3
Klucz InChI
TYJJOEBQRJABJG-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Gold Catalysts — 21st Century ′Gold Rush′
  • An N-stabilized gold(III) catalyst employed in a synthesis of tetrahydroisoquinolines.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gold catalysis: the benefits of N and N,O ligands.
A Stephen K Hashmi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(47), 6545-6547 (2004-12-04)