Merck
676160
Sigma-Aldrich
trans-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2-[(1E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, E-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
56-62 °C
ciąg SMILES
COc1cc(OC)cc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)c1
InChI
1S/C16H23BO4/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)8-7-12-9-13(18-5)11-14(10-12)19-6/h7-11H,1-6H3/b8-7+
Klucz InChI
NTOQJUAKAYKAPE-BQYQJAHWSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)