Merck
674028
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
97%
Synonim(y):
4-Bromosalicylaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
50-54 °C
ciąg SMILES
Oc1cc(Br)ccc1C=O
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H
Klucz InChI
HXTWKHXDFATMSP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zi-Qiang Sun et al.
Acta chimica Slovenica, 67(4), 1281-1289 (2021-02-04)
Two vanadium(V) complexes derived from the bromo and chloro-substituted hydrazones N'-(4-bromo-2-hydroxybenzylidene)- 2-chlorobenzohydrazide (H2L1) and N'-(3-bromo-5-chloro-2-hydroxybenzylidene)-3-methylbenzohydrazide (H2L2) with the formula [VOL1(OCH3)(CH3OH)] (1) and [VOL2(OCH3)(CH3OH)] (2) were newly synthesized and characterized by IR, UV-Vis and 1H NMR spectroscopy. The structures of H2L1
Lijun Geng et al.
Ultrasonics sonochemistry, 58, 104659-104659 (2019-08-28)
Herein, instant and precise control of fluorescent emission color and transmittance could be carried out by ultrasound-promoted gel-to-gel transition of naphthalimide derivatives containing CN unit. It is proved that ultrasound triggered an irreversible and efficient configuration transformation of N1 from