Merck
671975
Sigma-Aldrich
4-Chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.54
Beilstein:
4798926
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.5% (HPLC)
97%
ciąg SMILES
CC1=C(CCl)OC(=O)O1
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-3-4(2-6)9-5(7)8-3/h2H2,1H3
Klucz InChI
QCLFSYYUWPUWQR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
264.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
129 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Iwona Dams et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(12), 21346-21363 (2015-12-04)
During the process development for multigram-scale synthesis of olmesartan medoxomil (OM), two principal regioisomeric process-related impurities were observed along with the final active pharmaceutical ingredient (API). The impurities were identified as N-1- and N-2-(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxolen-4-yl)methyl derivatives of OM. Both compounds, of