Merck
671290
Sigma-Aldrich
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid dibenzyl amide
99% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99% (HPLC)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]/D -58.0±2.0°, c = 1 in methylene chloride
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)N(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-17-11-18(20-12-17)19(23)21(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18,20,22H,11-14H2/t17-,18+/m1/s1
Klucz InChI
ONGZRIRZKQFXRQ-MSOLQXFVSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3