Merck
669768
Sigma-Aldrich
(1S,2S,4R)-(+)-Limonene-1,2-diol
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
(+)-(1S,2S,4R)-Limonene glycol, (+)-1-Hydroxyneodihydrocarveol, (1S,2S,4R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohexan-1,2-diol, (1S,2S,4R)-(+)-p-Menth-8-en-1,2-diol, (1S,2S,4R)-8-p-Menth-8-ene-1,2-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Beilstein:
2325340
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]/D +45±5°, c = 1 in acetone
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@](C)(O)CC[C@@H](C(C)=C)C1
InChI
1S/C10H18O2/c1-7(2)8-4-5-10(3,12)9(11)6-8/h8-9,11-12H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1
Klucz InChI
WKZWTZTZWGWEGE-UTLUCORTSA-N
Opis ogólny
(1S,2S,4R)-(+)-Limonene-1,2-diol is formed during the biocatalytic oxidation of (4R)-(+)-limonene by chloroperoxidase (CPO) extracted from Caldariomyces fumago.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereoselective oxidation of R-(+)-limonene by chloroperoxidase from Caldariomyces fumago.
Aguila S, et al.
Green Chemistry, 10(6), 647-653 (2008)