Merck
668745
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Trt)-OH-15N2
98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
Trt-15NHCOCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
598.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
95% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
201-204 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](CC(=O)[15NH]C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[15NH]C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m0/s1/i39+1,40+1
Klucz InChI
KJYAFJQCGPUXJY-OVARWPCFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2