Merck
666750
Sigma-Aldrich
3-(4′-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
Postać
solid
mp
159-163 °C
ciąg SMILES
COc1ccc(COc2cccc(c2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-13-7-5-11(6-8-13)10-19-14-4-2-3-12(9-14)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
Klucz InChI
BBNOCVPPEAVHKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)