Merck
665452
Sigma-Aldrich
5,6-Diamino-1,3-dipropyluracil
97%
Synonim(y):
5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
128-132 °C
ciąg SMILES
CCCN1C(N)=C(N)C(=O)N(CCC)C1=O
InChI
1S/C10H18N4O2/c1-3-5-13-8(12)7(11)9(15)14(6-4-2)10(13)16/h3-6,11-12H2,1-2H3
Klucz InChI
SVMBOONGPUFHRA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3