Merck
665169
Sigma-Aldrich
trans-1-Penten-1-ylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
E-2-(1-Pentenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441
tw
110-111 °C/28 mmHg
gęstość
0.884 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-6-7-8-9-12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h8-9H,6-7H2,1-5H3/b9-8+
Klucz InChI
IMIHEZMTQOARIK-CMDGGOBGSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)