Merck
664111
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde
97%
Synonim(y):
2-Fluoro-3-formylpyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4FNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.520
tw
50 °C/3 mmHg
gęstość
1.250 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccnc1F
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H
Klucz InChI
OFBVGDCXXGXDKU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Attachment of isoxazolinones by displacement of fluoride provide naphthyridines on hydrogenolysis and cyclization.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron, 59, 9887-9887 (2003)
Olivia Morris et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 116, 120-127 (2016-08-16)
2-[(18)F]-Fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde ([(18)F]FPCA) is a novel, water-soluble prosthetic group. It's radiochemistry has been developed and fully-automated for application in chemoselective radiolabelling of amino(oxy)-derivatised RI-OR2-TAT peptide, (Aoa-k)-RI-OR2-TAT, using a GE TRACERlab FX-FN. RI-OR2-TAT is a brain-penetrant, retro-inverso peptide that binds to amyloid