Merck
663670
Sigma-Aldrich
2,5′-Dibromo-2′-hydroxyacetophenone
97%
Synonim(y):
2-Bromo-1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Bromo-2-hydroxyphenacyl bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6Br2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Próba
97%
Formularz
solid
mp
66-70 °C
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6Br2O2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
Klucz InChI
FZIUHYVCSFQKFC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)