Merck
663409
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-propionic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
139-143 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
phenyl
ciąg SMILES
OC(=O)CCc1nnc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H10N2O3/c14-10(15)7-6-9-12-13-11(16-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,14,15)
Klucz InChI
CUYMDSTYUZAYFH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)