Merck
662267
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol dimethylsulfate
97%
Synonim(y):
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol dimethylsulfate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
solid
mp
69-74 °C
ciąg SMILES
CC(C)(COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H16O6S2/c1-7(2,5-12-14(3,8)9)6-13-15(4,10)11/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
MBBDNGMNEVIICT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2