Merck
659045
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-1-phenylpyrazole-4-propionic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15BrN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
156-161 °C
ciąg SMILES
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15BrN2O2/c19-15-9-6-13(7-10-15)18-14(8-11-17(22)23)12-21(20-18)16-4-2-1-3-5-16/h1-7,9-10,12H,8,11H2,(H,22,23)
Klucz InChI
XQKUUAKMGDILQK-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3