The polymer is racemic, and whether it is R or S would depend on the monomer, and that information in unavailable.
Kluczowe dokumenty
656267
Poly(9,9-di-(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-vinylene)
Synonim(y):
PFV
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
temp. przejścia
Tg (DSC) 173 °C (Lit.)(lit.)
fluorescencja
λex 281 nm; λem 454 nm in chloroform
λem 507 nm (Film Photoluminescence)(lit.)
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Is this polymer R, S, or Racemate?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is this polymer R, S or Racemate?
1 answer-
This is a racemic polymer.