Merck
654779
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(F)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
bp
108 °C/24 mmHg (lit.)
gęstość
1.270 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(F)cc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-6(10)4-7(5)8(9)11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
HBAQRSDZSVESSF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
187.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
86.6 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)