Merck
654566
Sigma-Aldrich
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
97%
Synonim(y):
4-(2-Thienyl)benzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
238-243 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C11H8O2S/c12-11(13)9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
Klucz InChI
CVDUBQJEQNRCIZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3