Merck
652164
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BF2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
mp
104-114 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(F)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H7BF2O3/c1-13-5-3-2-4(9)6(7(5)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Klucz InChI
WSRQWTCBDHWVGY-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3