Merck
651982
Sigma-Aldrich
4-Bromophenethyl bromide
96%
Synonim(y):
1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene, 4-Bromo-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5954 (lit.)
bp
97-98.5 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.7272 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
APTDRDYSJZQPPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)