Merck
645540
Sigma-Aldrich
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furoic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7F3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
163-167 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-10(18-9)11(16)17/h1-6H,(H,16,17)
Klucz InChI
IJPNRBZMRINMMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)