Merck
644862
Sigma-Aldrich
5-Isopropylisoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
78-82 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)c1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO3/c1-4(2)6-5(7(9)10)3-8-11-6/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
Klucz InChI
ICXLYLUGOXIJDS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)