Merck
631213
Sigma-Aldrich
3-[5-(4-Chlorophenyl)furan-2-yl]acrylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9CIO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
195-199 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H9ClO3/c14-10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11(17-12)6-8-13(15)16/h1-8H,(H,15,16)/b8-6+
Klucz InChI
FPSINWFYJYHUBV-SOFGYWHQSA-N
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3