Merck
630802
Sigma-Aldrich
N-Boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid
97%
Synonim(y):
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid, Boc-cyclovaline
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CO2CNHC4H6CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.25
Beilstein:
7994003
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
129-133 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11-10(7(12)13)5-4-6-10/h4-6H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
Klucz InChI
ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3