Merck
630799
Sigma-Aldrich
1-(2-Furoyl)-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
165-169 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(c1ccco1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H7N3O2/c15-11(10-6-3-7-16-10)14-9-5-2-1-4-8(9)12-13-14/h1-7H
Klucz InChI
AFORMRZDGRLVBW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)