Merck
61891
L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH(NH2)CO2CH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.66
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4879785
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride, ≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +17.5±1°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to off-white
mp
183.0 °C
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI key
HRTQWUHFSXVRPY-NUBCRITNSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)