Merck
617172
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D4H6O4
Masa cząsteczkowa:
198.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
mp
139-141 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
WOZVHXUHUFLZGK-LNFUJOGGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
285.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
141.00 °C