Merck
605824
Sigma-Aldrich
Valeric acid-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Pentanoic acid-2-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)213CH2CO2H
Masa cząsteczkowa:
103.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
tw
185 °C (lit.)
mp
-20--18 °C (lit.)
gęstość
0.948 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i4+1
Klucz InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-AZXPZELESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1