Merck
605557
Sigma-Aldrich
DL-Glyceraldehyde-1-13C solution
0.1 M in water, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonim(y):
2,3-Dihydroxypropanal-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)13CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
stężenie
0.1 M in water
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCC(O)[13CH]=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/i1+1
Klucz InChI
MNQZXJOMYWMBOU-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3