Merck
604992
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-13C2, Glycine-13C2, N-t-Boc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
Boc-NH13CH213CO2H
Masa cząsteczkowa:
177.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4+1,5+1
Klucz InChI
VRPJIFMKZZEXLR-MQIHXRCWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3