Merck
604453
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-β-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH(C6H5)13CH2-]n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
przesunięcie masy
M+1 (per repeating unit)
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3