Merck
603570
Sigma-Aldrich
Veratraldehyde-α-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
3,4-Dimethoxybenzaldehyde-α-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC8H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
bp
281 °C
mp
40-43 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1OC)[13CH]=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3/i6+1
Klucz InChI
WJUFSDZVCOTFON-PTQBSOBMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)