Merck
597708
Sigma-Aldrich
(3-Chlorophenylethynyl)trimethylsilane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4C≡CSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
tw
240-241 °C (lit.)
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C11H13ClSi/c1-13(2,3)8-7-10-5-4-6-11(12)9-10/h4-6,9H,1-3H3
Klucz InChI
UXVJIDSXBAHIDV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
225.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter