Merck
597546
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)methyldiethoxysilane
97%
Synonim(y):
Chloromethyl(methyl)diethoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
ClH2CSi(OCH2CH3)2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.72
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
gęstość
1.000 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](C)(CCl)OCC
InChI
1S/C6H15ClO2Si/c1-4-8-10(3,6-7)9-5-2/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
XGLLBUISUZEUMW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37.78 °C - closed cup