Merck
591289
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodipropylamine-d14
98 atom % D
Synonim(y):
N-Nitroso-N-(propyl-d7)-1-propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3CD2CD2)2NNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
czystość izotopowa
98 atom % D
tw
206 °C (lit.)
gęstość
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]