Merck
588903
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)-2-furonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
75-79 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)-c2ccc(o2)C#N
InChI
1S/C11H6ClNO/c12-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(7-13)14-11/h1-6H
Klucz InChI
JTGMARZVNVXBRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)