Merck
587451
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxoplatinate
99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Dipotassium platinate
About This Item
Wzór liniowy:
K2Pt(OH)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.95% trace metals basis
mp
150 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)