Merck
579890
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH-15N2
98 atom % 15N
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-asparagine-15N2, L-Asparagine-15N2, α-N-Fmoc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
H215NCOCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
metody
bio NMR: suitable
mp
190 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[15NH2]C(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i20+1,21+1
Klucz InChI
YUGBZNJSGOBFOV-DXEDVVLISA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3